Principaux documents
AMBH97BA11BF
Ambeed, Inc.
Methyl2-amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetate hcl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.65
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2.ClH/c1-16-9(15)8(14)6-3-2-4-7(5-6)10(11,12)13;/h2-5,8H,14H2,1H3;1H
Clé InChI
ONARFOVIGCASPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179811-81-5.html
Synonym
methyl 2-amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :