Key Documents
AMBH97BA1199
Ambeed, Inc.
3-Aminomethyl-1-benzhydrylazetidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.36
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-benzhydryl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C17H20N2/c18-11-14-12-19(13-14)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,14,17H,11-13,18H2
Clé InChI
KISVATOISQDZJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36476-88-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36476-88-7.html