AMBH97BA0E03
Ambeed, Inc.
3-Undecylthiophene
About This Item
Iupac Name
3-undecylthiophene
Inchi Code
1S/C15H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-12-13-16-14-15/h12-14H,2-11H2,1H3
Clé InChI
STIIRMZYURVVGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :