Principaux documents
AMBH97BA0D32
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-benzyl-3-oxo-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-benzyl-3-oxo-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H28N2O4/c1-19(2,3)26-18(24)21-11-9-20(10-12-21)15-22(17(23)14-25-20)13-16-7-5-4-6-8-16/h4-8H,9-15H2,1-3H3
Clé InChI
RLHOTFVDXKZZKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352925-95-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :