Principaux documents
AMBH97BA0D2F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-4-2-3-5-7(6)11-12-8(5)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
TZGIJSHGAUIOST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-37-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements