Principaux documents
AMBH97BA0B3B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)9-6-18-10(12-9)7-2-4-8(5-3-7)13(15)16/h2-6H,1H3
Clé InChI
CGDWVWURAWVTMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html