Principaux documents
AMBH97BA0B1D
Ambeed, Inc.
2-(2-Ethylhexyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-ethylhexyl)thiophene
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-3-5-7-11(4-2)10-12-8-6-9-13-12/h6,8-9,11H,3-5,7,10H2,1-2H3
Clé InChI
JACCFQMSOHCQFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4891-44-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements