Principaux documents
AMBH97BA0A61
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,3-dioxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1,3-dioxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-12(2,3)19-11(18)15-6-4-13(5-7-15)8-9(16)14-10(13)17/h4-8H2,1-3H3,(H,14,16,17)
Clé InChI
XGZBXPKVWLHOFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/752234-60-9.html
Synonym
8-Boc-1,3-dioxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :