Principaux documents
AMBH97BA09A2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-6-4-13(5-7-15)8-10(14)9-17-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
GBLUNQGZHFQTPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160246-91-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160246-91-2.html