Key Documents
AMBH97BA0998
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-4-3-10-6-5(8)9-1-2-11(4)6/h1-3H,(H2,8,9)
Clé InChI
UEMWYLCBYMXRRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117718-92-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117718-92-0.html