Principaux documents
AMBH97BA08B6
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-3-yl)benzo[d]oxazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-9-3-4-11-10(6-9)15-12(16-11)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H,13H2
Clé InChI
ITFJBVWVZSRNHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61382-21-6.html