Principaux documents
AMBH97BA0870
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-3-2-7-6-12-10(11)5-8(7)4-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
JVYQLLUOCTXIIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82117-20-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82117-20-2.html