Principaux documents
AMBH97BA02C3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.05
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11-12/h2-4H,1H3
Clé InChI
FNYZGEXFMJWTLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1358574-94-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :