Principaux documents
AMBH97BA0292
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-1-3(6(9)10)2-11-5(4)8/h1-2,6H
Clé InChI
ODKRLOKESDPEPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71690-06-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :