Principaux documents
AMBH97BA0207
Ambeed, Inc.
2-Bromonicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
Clé InChI
IHOOHSQJKUMHIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87674-18-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements