Principaux documents
AMBH97BA01F6
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6N2/c11-6-9-3-1-2-8-4-5-12-7-10(8)9/h1-5,7H
Clé InChI
PZNNHPZBZRHNDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362606-11-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements