Principaux documents
AMBH97BA0038
Ambeed, Inc.
3-Chloropropyl benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloropropyl benzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-4-8-13-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
GCKCREURICWFPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942-95-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :