Principaux documents
AMBH97B9F7DB
Ambeed, Inc.
4,4'-Diethynyl-2,2'-bipyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4'-diethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C14H8N2/c1-3-11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(4-2)6-8-16-14/h1-2,5-10H
Clé InChI
VRZUWDJLVOHARA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133810-44-3.html
Synonym
4,4′-Diethynyl-2,2′-bipyridine