Principaux documents
AMBH97B9F537
Ambeed, Inc.
2-Cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-cyclohexyl-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9,11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WVORGWGNCAZAES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36210-76-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :