Principaux documents
AMBH97B9F4CA
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H11Cl/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(15)10-8-13/h2-10H,1H2
Clé InChI
QRSXZQQKWIHIHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18218-20-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements