Principaux documents
AMBH97B9F4BC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-9(2,3)14-8(11)6-4-5-7(15-6)10(12)13/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BEWAPSFNODYQCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62224-28-6.html
Synonym
tert-butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :