AMBH97B9F49A
Ambeed, Inc.
1-Chloro-3,4-dihydronaphthalene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9ClO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-4,7H,5-6H2
Clé InChI
GBRFPPIJEHQBGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3262-03-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3262-03-1.html
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit aprÚs les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la BibliothÚque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthÚse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique