Principaux documents
AMBH97B9F424
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
GHVFFWJIPXPVBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871502-87-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :