Principaux documents
AMBH97B9F3EA
Ambeed, Inc.
Methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)6-4-5(9(10,11)12)2-3-7(6)13/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
WYAZXWRYHRTDET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261478-26-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements