Principaux documents
AMBH97B9F224
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxomorpholine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-5-13-6-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
HJYNLENYMULSAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142929-48-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142929-48-4.html