Principaux documents
AMBH97B9F0FD
Ambeed, Inc.
Imidacloprid urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
Clé InChI
ADWTYURAFSWNSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120868-66-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :