Principaux documents
AMBH97B9F0BF
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoisophthalic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.93
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dibromoisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H4Br2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
UDCSURCKPULYEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24063-27-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :