Principaux documents
AMBH96F10CA6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
Clé InChI
CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html