Principaux documents
AMBH96F10C11
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.18
Numéro MDL:
Iupac Name
8-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-8(5-6-12-7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,1H3
Clé InChI
UBQHPTBMAGTLBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-27-8.html
Synonym
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :