Principaux documents
AMBH96F10AD1
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-5-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-6-7(11)5-9-8(10)3-2-4-12-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
HPWCKYVAFXPEGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378860-76-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements