Principaux documents
AMBH96F10A61
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.61
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClN3O2/c11-10-6(4-12)5-13-9-2-1-7(14(15)16)3-8(9)10/h1-3,5H
Clé InChI
QRUCHOLKZVCUAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214470-37-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements