Principaux documents
AMBH96F10A43
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-13(2,3)10-5-6-11-9(8-10)4-7-12(11)14/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3
Clé InChI
IIJPVOVAVTZFRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4600-86-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements