Principaux documents
AMBH96F109EC
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7F3O3/c1-4(11,2-3(9)10)5(6,7)8/h11H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338-03-4.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :