Principaux documents
AMBH96F108AF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.45
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-3-10-6(8)1-4(5)2-9/h1,3H
Clé InChI
IQRASQKEIRAODK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211515-17-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :