Principaux documents
AMBH96F10825
Ambeed, Inc.
4-Chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chlorofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-4-1-2-10-6(4)9-3-8-5/h1-3H
Clé InChI
RXNNSCCBHMRHIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918340-51-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements