Principaux documents
AMBH96F107DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-11(15,8-13)5-7-12/h13,15H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
BKZFMSPPZXDTJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/389889-80-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements