Principaux documents
AMBH96F107CA
Ambeed, Inc.
5-(Aminomethyl)furan-2-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)-2-furonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O.ClH/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5;/h1-2H,3,7H2;1H
Clé InChI
VXYGVONDVBPKOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203792-32-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/203792-32-9.html