Key Documents
AMBH96F10668
Ambeed, Inc.
2-((Difluoromethyl)sulfonyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfonyl]-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5F2NO2S2/c9-7(10)15(12,13)8-11-5-3-1-2-4-6(5)14-8/h1-4,7H
Clé InChI
SHKGYNFSRWBSDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186204-66-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186204-66-0.html