Key Documents
AMBH9614FD50
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-4(3-12)6(13)11-2-5/h1-3H,(H,11,13)
Clé InChI
RFGNOPWHPRCTPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129904-48-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/129904-48-9.html