Principaux documents
AMBH9614FC8D
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-11(9,10)6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
CNAIMMQZMLBREW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445491-71-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements