Principaux documents
AMBH9614F8FE
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.93
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
Clé InChI
FPBVVGOLLSNULG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232038-69-5.html