Principaux documents
AMBH9614F829
Ambeed, Inc.
Chlorogold,[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
855.1
Numéro MDL:
Iupac Name
gold(1+) [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane chloride
Inchi Code
1S/C44H32P2.Au.ClH/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;/h1-32H;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
HCQJMUNLJGYUPQ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/685138-48-1.html
Synonym
Dichloro[(.+-.)BINAP]digold(I)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :