Principaux documents
AMBH9614F7BC
Ambeed, Inc.
Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Inchi Code
1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
ONYIBVIIOCEBIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41162-19-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements