Principaux documents
AMBH9614F749
Ambeed, Inc.
2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-ethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-9-6-4-3-5-8(9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ABROWERIMKBDEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70289-12-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :