Principaux documents
AMBH9614F742
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-14-9-7-12(8-10-14)15(17)11-3-5-13(6-4-11)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
XISRQQMWSGOFJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71616-84-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :