AMBH9614F669
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-6-hydroxypicolinate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(10)9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
GJWFRHKBTWEROR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :