Principaux documents
AMBH9614F65A
Ambeed, Inc.
2-(Diphenylphosphino)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(diphenylphosphino)aniline
Inchi Code
1S/C18H16NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,19H2
Clé InChI
WIJJGRVJLNMTCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65423-44-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements