Principaux documents
AMBH9614F59C
Ambeed, Inc.
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(3-bromophenyl)isoxazole
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H
Clé InChI
RVTONCSWDXJDIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7064-33-7.html