Documents
AMBH9614F558
Ambeed, Inc.
(3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-4-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-3-6-14-10-5-4-9(11(12)13)7-8(10)2/h4-5,7,12-13H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
DXQZYSHXBAHHAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/279262-88-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/279262-88-3.html