Principaux documents
AMBH9614F34A
Ambeed, Inc.
3-Isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
NOBKCEXLDDGYID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75792-33-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :